Principaux documents
ENA413166045
Enamine
hex-5-en-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-hexen-1-amine
Inchi Code
1S/C6H13N/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-7H2
Clé InChI
FICBXRYQMBKLJJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140551
Pictogrammes
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140551