Principaux documents
ENA413166021
Enamine
2-(2,6-dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
250 MG
23,40 €
100 MG
23,40 €
1 G
23,40 €
500 MG
23,40 €
2.5 G
37,70 €
5 G
71,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-140491-250MG
23,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
23,40 €
100 MG
23,40 €
1 G
23,40 €
500 MG
23,40 €
2.5 G
37,70 €
5 G
71,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.53
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-140491-250MG
23,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,6-dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2.ClH/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12;/h1-4H,11-12H2;1H
Clé InChI
NYZDDPZZOZSIQQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140491
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140491