Principaux documents
ENA413165430
Enamine
2-amino-2-(3,5-dimethylphenyl)acetic acid
100 MG
67,60 €
250 MG
97,50 €
500 MG
153,40 €
1 G
196,30 €
2.5 G
388,70 €
5 G
575,90 €
10 G
851,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-137947-100MG
67,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
67,60 €
250 MG
97,50 €
500 MG
153,40 €
1 G
196,30 €
2.5 G
388,70 €
5 G
575,90 €
10 G
851,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-137947-100MG
67,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
amino(3,5-dimethylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)9(11)10(12)13/h3-5,9H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
YDZDSCDHEYQPSA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137947
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137947