Principaux documents
ENA413165401
Enamine
methyl 2-chloro-4-(2-methoxyethoxy)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.67
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-chloro-4-(2-methoxyethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C11H13ClO4/c1-14-5-6-16-8-3-4-9(10(12)7-8)11(13)15-2/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
Clé InChI
XTFDSHYPAJQFCH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137631
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137631