Principaux documents
ENA413165115
Enamine
methyl 2-sulfanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-129089-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-129089-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
182-183
Iupac Name
methyl 2-sulfanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H6N2O2S/c1-9-4(8)3-2-6-5(10)7-3/h2H,1H3,(H2,6,7,10)
Clé InChI
FXKGUEKEBDCIKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129089
Melting Point
182-183
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129089