ENA410544073
Enamine
N2,N2-dimethylpyridine-2,3-diamine
Réf. du fournisseur: EN300-57889-100MG
26,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-57889-100MG
26,00 €
Pf
59-60
Iupac Name
N~2~,N~2~-dimethyl-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10(2)7-6(8)4-3-5-9-7/h3-5H,8H2,1-2H3
Clé InChI
IFJCSNNYWNTFDD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57889