Principaux documents
ENA410543919
Enamine
4-chloro-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.67
Numéro MDL:
Pf
47-48
Iupac Name
4-chloro-5-isopropyl-2-methylphenol
Inchi Code
1S/C10H13ClO/c1-6(2)8-5-10(12)7(3)4-9(8)11/h4-6,12H,1-3H3
Clé InChI
AFFXNOIULZQAML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21282
Melting Point
47-48
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21282