Key Documents
ENA410543546
Enamine
5-methyl-5-[4-(propan-2-yl)phenyl]imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.28
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(4-isopropylphenyl)-5-methyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c1-8(2)9-4-6-10(7-5-9)13(3)11(16)14-12(17)15-13/h4-8H,1-3H3,(H2,14,15,16,17)
Clé InChI
OPZJJCAJHFRRSI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-17780
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-17780