Principaux documents
ENA410543285
Enamine
2,4-dichloro-6-cyclopentyl-1,3,5-triazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.08
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-cyclopentyl-1,3,5-triazine
Inchi Code
1S/C8H9Cl2N3/c9-7-11-6(12-8(10)13-7)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
SYEJHEWCUCEWPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140108
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140108