Principaux documents
ENA410543153
Enamine
5-bromo-7-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1 122,70 €
2.5 G
2 158,80 €
5 G
3 171,50 €
10 G
4 682,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-139497-100MG
418,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1 122,70 €
2.5 G
2 158,80 €
5 G
3 171,50 €
10 G
4 682,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.07
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-139497-100MG
418,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-7-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7BrO3/c1-5-2-6(11)3-7-8(10(12)13)4-14-9(5)7/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
ISGQFYMPLVYMOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139497
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139497