Documents
ENA410543094
Enamine
7-amino-6,8-dibromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.98
Numéro MDL:
Iupac Name
7-amino-6,8-dibromo-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C9H8Br2N2O/c10-5-3-4-1-2-6(14)13-9(4)7(11)8(5)12/h3H,1-2,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
CCVUHWUNSKNKQD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139275
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139275