Key Documents
ENA410542986
Enamine
5-methoxy-N-methylpyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.17
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methoxy-N-methyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-8-7-4-3-6(10-2)5-9-7/h3-5H,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
UOROTVHBSPLIKV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138791
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138791