Principaux documents
ENA410542954
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzoxazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.17
Numéro MDL:
Pf
83-84
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]oxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H2,(H2,8,9)
Clé InChI
WHPXIOARQDHUIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138667
Melting Point
83-84
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138667