Principaux documents
ENA410542879
Enamine
1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.69
Numéro MDL:
Pf
65-66
Iupac Name
1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12F3N3O2.ClH/c12-11(13,14)8-1-2-9(10(7-8)17(18)19)16-5-3-15-4-6-16;/h1-2,7,15H,3-6H2;1H
Clé InChI
HMCNERKLDYVVHH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09132
Melting Point
65-66
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09132