Principaux documents
ENA410542871
Enamine
2-(4-ethylpiperazin-1-yl)acetic acid hydrochloride
100 MG
29,90 €
250 MG
42,90 €
500 MG
66,30 €
1 G
85,80 €
2.5 G
182,00 €
5 G
340,60 €
10 G
659,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-138203-100MG
29,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
29,90 €
250 MG
42,90 €
500 MG
66,30 €
1 G
85,80 €
2.5 G
182,00 €
5 G
340,60 €
10 G
659,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.69
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-138203-100MG
29,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-ethylpiperazin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O2.ClH/c1-2-9-3-5-10(6-4-9)7-8(11)12;/h2-7H2,1H3,(H,11,12);1H
Clé InChI
CVDVSNPNGGCQCB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138203
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138203