ENA410542553
Enamine
2-chloro-N-[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]propanamide
Réf. du fournisseur: EN300-133115-100MG
295,10 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-133115-100MG
295,10 €
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]propanamide
Inchi Code
1S/C12H12ClN3O/c1-8(13)12(17)16-10-4-2-9(3-5-10)11-6-14-7-15-11/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
Clé InChI
IXYXTMLQFKAAED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133115