Principaux documents
ENA410542540
Enamine
2-fluoro-6-(phenylsulfanyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.28
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-6-(phenylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9FO2S/c14-10-7-4-8-11(12(10)13(15)16)17-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H,(H,15,16)
Clé InChI
MFNXNIVITGJDJJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132083
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132083