Principaux documents
ENA410542527
Enamine
N-(2-aminopyridin-4-yl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.17
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-amino-4-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-5(11)10-6-2-3-9-7(8)4-6/h2-4H,1H3,(H3,8,9,10,11)
Clé InChI
IQNRGWGUXUGTOT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130500
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130500