Principaux documents
ENA410542343
Enamine
ethyl 3-[(3,3-dimethyl-2-oxobutyl)carbamoyl]propanoate
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1 017,40 €
2.5 G
1 949,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-136950-100MG
380,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1 017,40 €
2.5 G
1 949,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.3
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-136950-100MG
380,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-((3,3-dimethyl-2-oxobutyl)amino)-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-5-17-11(16)7-6-10(15)13-8-9(14)12(2,3)4/h5-8H2,1-4H3,(H,13,15)
Clé InChI
IVRWKCBKQRNBGT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136950
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136950