Principaux documents
ENA408616154
Enamine
1-phenylpiperazin-2-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.68
Numéro MDL:
Iupac Name
1-phenyl-2-piperazinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O.ClH/c13-10-8-11-6-7-12(10)9-4-2-1-3-5-9;/h1-5,11H,6-8H2;1H
Clé InChI
GIMLKUOVPYUIBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137434
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137434