Principaux documents
ENA408615716
Enamine
1-(2,5-dichlorophenyl)cyclopentan-1-amine
100 MG
399,10 €
250 MG
569,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-136056-100MG
399,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
399,10 €
250 MG
569,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-136056-100MG
399,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,5-dichlorophenyl)cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C11H13Cl2N/c12-8-3-4-10(13)9(7-8)11(14)5-1-2-6-11/h3-4,7H,1-2,5-6,14H2
Clé InChI
ISXBRYHRRGPJMA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136056
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136056