Principaux documents
ENA408615660
Enamine
1-ethylcyclohexane-1-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-ethylcyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H15N/c1-2-9(8-10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
Clé InChI
MEHBOHFZFXGIQL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135885
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135885