Key Documents
ENA405195004
Enamine
2-[4-(methylsulfamoyl)phenyl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.26
Numéro MDL:
Iupac Name
{4-[(methylamino)sulfonyl]phenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO4S/c1-10-15(13,14)8-4-2-7(3-5-8)6-9(11)12/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
ZXDNTWJBNNPRLP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135536
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135536