Principaux documents
ENA405194967
Enamine
1,2-dichloro-4-(chloromethoxy)benzene
100 MG
282,10 €
250 MG
401,70 €
500 MG
633,10 €
1 G
812,50 €
2.5 G
1 592,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-135408-100MG
282,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
282,10 €
250 MG
401,70 €
500 MG
633,10 €
1 G
812,50 €
2.5 G
1 592,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.47
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-135408-100MG
282,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
33-34
Iupac Name
1,2-dichloro-4-(chloromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H5Cl3O/c8-4-11-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
Clé InChI
WTHHCOROBIAQNP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135408
Melting Point
33-34
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135408