Principaux documents
ENA405194925
Enamine
6-oxa-9-azaspiro[3.6]decane
100 MG
262,10 €
250 MG
357,00 €
500 MG
609,20 €
1 G
769,10 €
2.5 G
1 464,60 €
5 G
2 144,50 €
10 G
3 159,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-135658-100MG
262,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
262,10 €
250 MG
357,00 €
500 MG
609,20 €
1 G
769,10 €
2.5 G
1 464,60 €
5 G
2 144,50 €
10 G
3 159,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-135658-100MG
262,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-oxa-9-azaspiro[3.6]decane
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-2-8(3-1)6-9-4-5-10-7-8/h9H,1-7H2
Clé InChI
IKMUMIIPTDFAJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135658
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135658