Principaux documents
ENA405194694
Enamine
3-tert-butyl-5-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Iupac Name
3-tert-butyl-5-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-4-8(7-12)5-10(13)6-9/h4-7,13H,1-3H3
Clé InChI
XTJJGRVUCJCFOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134828
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134828