Principaux documents
ENA405194454
Enamine
3-tert-butylpyrrolidine hydrochloride
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1 324,20 €
5 G
1 939,10 €
10 G
2 854,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-134066-100MG
232,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1 324,20 €
5 G
1 939,10 €
10 G
2 854,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.69
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-134066-100MG
232,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(tert-butyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-8(2,3)7-4-5-9-6-7;/h7,9H,4-6H2,1-3H3;1H
Clé InChI
HOOQKJOVARXZGT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134066
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134066