ENA405194403
Enamine
3-(5-cyclohexyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)piperidine
Réf. du fournisseur: EN300-128407-100MG
344,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-128407-100MG
344,00 €
Iupac Name
3-(5-cyclohexyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C13H22N4/c1-2-5-10(6-3-1)12-15-13(17-16-12)11-7-4-8-14-9-11/h10-11,14H,1-9H2,(H,15,16,17)
Clé InChI
KYUHNIBEFFCDOZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128407