ENA405194275
Enamine
[2-(methoxymethyl)phenyl]methanol
Réf. du fournisseur: EN300-133492-100MG
226,20 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-133492-100MG
226,20 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
[2-(methoxymethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-11-7-9-5-3-2-4-8(9)6-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Clé InChI
GYPVNVDWCITVPO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133492