ENA405194271
Enamine
1-phenylpropane-1,3-diamine
Réf. du fournisseur: EN300-133488-100MG
423,80 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-133488-100MG
423,80 €
Iupac Name
1-phenyl-1,3-propanediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,10-11H2
Clé InChI
PLDPCRJUQLPMNU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133488