Principaux documents
ENA405194007
Enamine
(2R)-2,3-diaminopropan-1-ol dihydrochloride
50 MG
447,20 €
100 MG
668,20 €
250 MG
954,20 €
500 MG
1 502,80 €
1 G
1 927,90 €
2.5 G
3 777,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-134896-50MG
447,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
50 MG
447,20 €
100 MG
668,20 €
250 MG
954,20 €
500 MG
1 502,80 €
1 G
1 927,90 €
2.5 G
3 777,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.05
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-134896-50MG
447,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
(R)-2,3-diaminopropan-1-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C3H10N2O.2ClH/c4-1-3(5)2-6;;/h3,6H,1-2,4-5H2;2*1H/t3-;;/m1../s1
Clé InChI
IKBUWJHUBADHSZ-HWYNEVGZSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134896
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134896