ENA405193883
Enamine
tert-butyl 3-propanamidopyrrolidine-1-carboxylate
Réf. du fournisseur: EN300-133157-100MG
350,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-133157-100MG
350,50 €
Iupac Name
tert-butyl 3-propionamidopyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-5-10(15)13-9-6-7-14(8-9)11(16)17-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3,(H,13,15)
Clé InChI
KRHRPCLGPZVPRR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133157