Principaux documents
ENA402267857
Enamine
4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.75
Numéro MDL:
Pf
211-213
Iupac Name
(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H17NO3.ClH/c16-14(10-3-5-15-6-4-10)11-1-2-12-13(9-11)18-8-7-17-12;/h1-2,9-10,15H,3-8H2;1H
Clé InChI
XKBQNWCBQHATEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30362
Melting Point
211-213
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30362