Principaux documents
ENA402267592
Enamine
1-(6-methylpyridin-2-yl)piperidine-4-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.27
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(6-methyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c1-10-3-2-4-12(13-10)14-7-5-11(9-15)6-8-14/h2-4,9,11H,5-8H2,1H3
Clé InChI
XBUHJHCKRPGPKB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132175
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132175