Principaux documents
ENA402267442
Enamine
methyl 3-cyclopentyl-3-oxopropanoate
100 MG
151,60 €
250 MG
195,80 €
500 MG
282,90 €
1 G
350,50 €
2.5 G
537,70 €
5 G
849,70 €
10 G
1 473,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-129007-100MG
151,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
151,60 €
250 MG
195,80 €
500 MG
282,90 €
1 G
350,50 €
2.5 G
537,70 €
5 G
849,70 €
10 G
1 473,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-129007-100MG
151,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-cyclopentyl-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)6-8(10)7-4-2-3-5-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
CTALSEJBMUILAM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129007
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129007