Principaux documents
ENA402267299
Enamine
2,6,7-trichloroquinoxaline
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1 187,70 €
5 G
1 733,70 €
10 G
2 550,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-131355-100MG
207,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1 187,70 €
5 G
1 733,70 €
10 G
2 550,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.48
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-131355-100MG
207,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
147-148
Iupac Name
2,6,7-trichloroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H3Cl3N2/c9-4-1-6-7(2-5(4)10)13-8(11)3-12-6/h1-3H
Clé InChI
WKHZLRADDUHIIV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131355
Melting Point
147-148
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131355