Principaux documents
ENA402267151
Enamine
1-[4-(propan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.25
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-isopropylphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C11H16O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-9,12H,1-3H3
Clé InChI
LPWMXVJCBUKVQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130926
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130926