Principaux documents
ENA402266977
Enamine
4-cyclopentyl-1,3-thiazol-5-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyclopentylthiazol-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2S.2ClH/c9-8-7(10-5-11-8)6-3-1-2-4-6;;/h5-6H,1-4,9H2;2*1H
Clé InChI
RYYUZSKYWRUFMA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132416
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132416