Key Documents
ENA402266881
Enamine
2-[3-(aminomethyl)phenoxy]acetic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-(aminomethyl)phenoxy)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO3.ClH/c10-5-7-2-1-3-8(4-7)13-6-9(11)12;/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12);1H
Clé InChI
GZACWUMYWHAFEN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130977
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130977