Principaux documents
ENA402266827
Enamine
2-(4,4-difluoro-1,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)acetic acid
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1 202,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-126813-100MG
416,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1 202,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-126813-100MG
416,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4,4-difluoro-1,3-dioxo-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H7F2NO4/c12-11(13)7-4-2-1-3-6(7)9(17)14(10(11)18)5-8(15)16/h1-4H,5H2,(H,15,16)
Clé InChI
YNOUAMNTRVEYJO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126813
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126813