Principaux documents
ENA394767814
Enamine
3,5-dimethoxy-4-(propan-2-yl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.26
Numéro MDL:
Pf
180-184
Iupac Name
4-isopropyl-3,5-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O4/c1-7(2)11-9(15-3)5-8(12(13)14)6-10(11)16-4/h5-7H,1-4H3,(H,13,14)
Clé InChI
XMENJIQNZZREBQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129444
Melting Point
180-184
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129444