Principaux documents
ENA394767422
Enamine
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pf
141-142
Iupac Name
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO4/c17-14(18)12-8-4-5-9-13(12)16-15(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,19)(H,17,18)
Clé InChI
CTJMTYUXEWDGEW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102890
Melting Point
141-142
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102890