Principaux documents
ENA394767368
Enamine
1-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]-2-piperidinone
Inchi Code
1S/C13H16BrNO2/c14-11-4-3-5-12(10-11)17-9-8-15-7-2-1-6-13(15)16/h3-5,10H,1-2,6-9H2
Clé InChI
CMASSNQFVQKJMC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128375
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128375