Principaux documents
ENA394767176
Enamine
2-chloro-N-[2-(cyclohex-1-en-1-yl)ethyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.7
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(1-cyclohexen-1-yl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H16ClNO/c11-8-10(13)12-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h4H,1-3,5-8H2,(H,12,13)
Clé InChI
OASLXHHQSIFPSC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01919
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01919