Principaux documents
ENA394767130
Enamine
3-phenylbut-2-enenitrile
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
5 G
1 894,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-127801-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
5 G
1 894,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.19
Réf. du fournisseur: EN300-127801-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(2E)-3-phenyl-2-butenenitrile
Inchi Code
1S/C10H9N/c1-9(7-8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-7H,1H3/b9-7+
Clé InChI
TZRCAFZIOSMMHX-VQHVLOKHSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127801
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127801