Principaux documents
ENA394767032
Enamine
methyl 2,2-dimethylpent-4-ynoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2,2-dimethylpent-4-ynoate
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-5-6-8(2,3)7(9)10-4/h1H,6H2,2-4H3
Clé InChI
NRPMIZFGLVJJOU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125401