Key Documents
ENA390552774
Enamine
4-amino-2,6-dichlorobenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.1
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-2,6-dichlorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2O2S/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)13(10,11)12/h1-2H,9H2,(H2,10,11,12)
Clé InChI
IRLWHMGMHIJQJP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127732
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127732