Principaux documents
ENA390552434
Enamine
methyl 2-(2-oxocyclohexyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Pf
20-21
Iupac Name
methyl (2-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)6-7-4-2-3-5-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
KSINVKZRNOJNNW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127023
Melting Point
20-21
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127023