Principaux documents
ENA390552404
Enamine
1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)piperazine
Inchi Code
1S/C13H18N2/c1-2-11-4-5-13(10-12(11)3-1)15-8-6-14-7-9-15/h4-5,10,14H,1-3,6-9H2
Clé InChI
VXPXJJPLCBBUBU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
83
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126939
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126939