Key Documents
ENA390347591
Enamine
1-(1,3-benzoxazol-2-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.18
Numéro MDL:
Pf
31-34
Iupac Name
1-(1,3-benzoxazol-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-6(11)9-10-7-4-2-3-5-8(7)12-9/h2-6,11H,1H3
Clé InChI
VWZPVYDIHHKSEE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49289
Melting Point
31-34
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49289